Learn More
3,3-Dietoxipropionato de etilo, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11357496
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11357496 50 g 50 g
11347496 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11357496 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L09562.18
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 10601-80-6 | C9H18O4 | 190.239 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 10601-80-6
Fórmula molecular C9H18O4
Peso molecular (g/mol) 190.239
Número MDL MFCD00009865
Clave InChI SIALOQYKFQEKOG-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 66389
Nombre IUPAC etil 3,3-dietoxipropanoato
SMILES CCOC(CC(=O)OCC)OCC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl 3,3-diethoxypropionate
Densidad 0.978
Punto de ebullición 92°C to 93°C (13 mmHg)
Temperatura de inflamación 93°C (199°F)
Índice de refracción 1.412
Cantidad 50 g
Beilstein 1772110
Sinónimo ethyl 3,3-diethoxypropionate, 3,3-diethoxypropionic acid ethyl ester, ethyl3,3-diethoxypropionate, propanoic acid, 3,3-diethoxy-, ethyl ester, 3,3-diethoxy-propionic acid ethyl ester, malonaldehydic acid ethyl ester diethylacetal, zlchem 288, pubchem18874, acmc-1bujf, ethyl 3.3-diethoxypropanoate
Formula Weight (peso de la fórmula) 190.24
Porcentaje de pureza 96%