Learn More
3,3-Dietoxipropionato de etilo, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Ethyl 3,3-diethoxypropionate |
| Densidad | 0.978 |
| Punto de ebullición | 92°C to 93°C (13 mmHg) |
| Temperatura de inflamación | 93°C (199°F) |
| Índice de refracción | 1.412 |
| Cantidad | 10 g |
| Beilstein | 1772110 |
| Sinónimo | ethyl 3,3-diethoxypropionate, 3,3-diethoxypropionic acid ethyl ester, ethyl3,3-diethoxypropionate, propanoic acid, 3,3-diethoxy-, ethyl ester, 3,3-diethoxy-propionic acid ethyl ester, malonaldehydic acid ethyl ester diethylacetal, zlchem 288, pubchem18874, acmc-1bujf, ethyl 3.3-diethoxypropanoate |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 190.24 |
| Porcentaje de pureza | 96% |