Learn More
3,3-dietoxipropanoato de etilo, 98%
Código de producto. 10083330 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mL
25 mL
100 mL
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 ml
25 ml
5 ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10083330 5 mL Frasco de vidrio 5 ml
10023360 25 mL Frasco de vidrio 25 ml
10521984 100 mL Frasco de vidrio 100 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10083330 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 269640050
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 10601-80-6 | C₃H₄O₃ | 190,24 g/ mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 10601-80-6
Fórmula molecular C9H18O4
Peso molecular (g/mol) 190.24
Número MDL MFCD00009865
Clave InChI SIALOQYKFQEKOG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ethyl 3,3-diethoxypropionate, 3,3-diethoxypropionic acid ethyl ester, ethyl3,3-diethoxypropionate, propanoic acid, 3,3-diethoxy-, ethyl ester, 3,3-diethoxy-propionic acid ethyl ester, malonaldehydic acid ethyl ester diethylacetal, zlchem 288, pubchem18874, acmc-1bujf, ethyl 3.3-diethoxypropanoate
PubChem CID 66389
Nombre IUPAC etil 3,3-dietoxipropanoato
SMILES CCOC(CC(=O)OCC)OCC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl 3, 3-diethoxypropanoate
Color Incolora
Densidad 0.9700g/mL
Punto de ebullición 95°C (17.0 mmHg)
Temperatura de inflamación 93°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal (C2H5O)2CHCH2COOC2H5
Índice de refracción 1.4100 to 1.412
Cantidad 5 mL
Gravedad específica 0.97
Información de solubilidad Solubility in water: 23g/L (20 c)
Formula Weight (peso de la fórmula) 190.24
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
RU– Solo para uso en investigación