Learn More
3-[[3-Amino-4-(metilamino)benzoil]-(2-piridil)amino]propanoato de etilo (éster etílico de N-[3-Amino-4-(metilamino)benzoil]-N-2-piridinil-beta-alanina), Mikromol
Código de producto. 30459339
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
4 x 25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30459339 4 x 25 mg -
30050093 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30459339 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM3522.0100254AMP
Descubra Mikromol: su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
3-[[3-Amino-4-(metilamino)benzoil]-(2-piridil)amino]propanoato de etilo (éster etílico de N-[3-Amino-4-(metilamino)benzoil]-N-2-piridinil-beta-alanina), Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-(3-Amino-4-(methylamino)benzoyl)-N-2-pyridinyl-Beta-alanine Ethyl Ester
CAS 212322-56-0
Nombres de analitos o componentes N-(3-Amino-4-(methylamino)benzoyl)-N-2-pyridinyl-Beta-alanine Ethyl Ester
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C18 H22 N4 O3
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo Ethyl 3-((3-amino-4-methylaminobenzoyl)-(pyridin-2-yl)-amino)propanoate, N-(3-amino-4-(methylamino)benzoyl)-N-2-pyridinyl-beta-Alanine ethyl ester
Fórmula InChI InChI=1S/C18H22N4O3/c1-3-25-17(23)9-11-22(16-6-4-5-10-21-16)18(24)13-7-8-15(20-2)14(19)12-13/h4-8,10,12,20H,3,9,11,19H2,1-2H3
Tipo de solución Neat
SMILES CCOC(=O)CCN(C(=O)c1ccc(NC)c(N)c1)c2ccccn2
Nombre IUPAC 3-((3-amino-4-(metilamino)benzoil)-piridin-2-ilamino)propanoato de etilo
Peso molecular (g/mol) 342.39
Cantidad 4 x 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 342.1692 g/mol