Learn More
3,3,3-trifluoropropanoato de etilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Ethyl 3,3,3-Trifluoropropanoate |
| CAS | 352-23-8 |
| Fórmula molecular | C5 H7 F3 O2 |
| Cantidad | 1 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C5H7F3O2/c1-2-10-4(9)3-5(6,7)8/h2-3H2,1H3 |
| SMILES | CCOC(=O)CC(F)(F)F |
| Nombre IUPAC | 3,3,3-trifluoropropanoato de etilo |
| Peso molecular (g/mol) | 156.103 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 156.04 |