Learn More
3-(2-trimetilacetamido-3-piridil)acrilato de etilo, Thermo Scientific™
Código de producto. p-7033016
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11474380 1 g 1 g
11484380 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11474380 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H50017.03
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 882029-13-2
Fórmula molecular C15H20N2O3
Peso molecular (g/mol) 276.34
Número MDL MFCD07781145
Clave InChI FRJWOJJLXVTBCQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ethyl 3-2-trimethylacetamido-3-pyridyl acrylate, ethyl 2e-3-2-2,2-dimethylpropanamido pyridin-3-yl prop-2-enoate, ethyl 3-2-pivalamidopyridin-3-yl acrylate, ethyl 3-2-pivaloylamino-3-pyridyl acrylate, 2-pivaloylamino pyridine-3-acrylic acid ethyl ester, ethyl 3-2-pivaloylamino pyridin-3-yl acrylate, 3-2-trimethylacetamido-3-pyridyl acrylic acid ethyl ester, ethyl 2e-3-2-2,2-dimethylpropanoylamino 3-pyridyl prop-2-enoate, 2-propenoic acid,3-2-2,2-dimethyl-1-oxopropyl amino-3-pyridinyl-,ethyl ester
PubChem CID 44721296
Nombre IUPAC (E)-3-[2-(2,2-dimetilpropanoilamino)piridin-3-il]prop-2-enoato de etilo
SMILES CCOC(=O)C=CC1=C(NC(=O)C(C)(C)C)N=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl 3-(2-trimethylacetamido-3-pyridyl)acrylate
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 276.34