Learn More
Etilo 3-(2-tienil)-1H-pirazol-5-carboxilato, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10772323
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
10 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10772323 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
10437184 5 g Frasco de vidrio ámbar 5 g
10455142 10 g Frasco de vidrio ámbar 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10772323 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor SPB04031DA
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 121195-03-7
Fórmula molecular C10H10N2O2S
Peso molecular (g/mol) 222.262
Número MDL MFCD07772880
Clave InChI NTCRDZSJYGZRIE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ethyl 5-thien-2-yl-1h-pyrazole-3-carboxylate, ethyl 3-thiophen-2-yl-1h-pyrazole-5-carboxylate, ethyl 5-2-thienyl pyrazole-3-carboxylate, ethyl 5-thiophen-2-yl-1h-pyrazole-3-carboxylate, ethyl 3-2-thienyl-1h-pyrazole-5-carboxylate, ethyl 5-thiophen-2-yl-2h-pyrazole-3-carboxylate, 1h-pyrazole-3-carboxylic acid, 5-2-thienyl-, ethyl ester, 1h-pyrazole-3-carboxylicacid, 5-2-thienyl-, ethyl ester, acmc-20mpcx, maybridge1_008811
PubChem CID 2736478
Nombre IUPAC etil 5-tiofen-2-il-1H-pirazol-3-carboxilato
SMILES CCOC(=O)C1=NNC(=C1)C2=CC=CS2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl 5-thien-2-yl-1H-pyrazole-3-carboxylate
% mín. CAS 97.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 95%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 222.27
Porcentaje de pureza 95%