Learn More
3-(2-metil-[1,3]dioxolan-2-il)propanoato de etilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Ethyl 3-(2-methyl-[1,3]dioxolan-2-yl)propanoate |
| CAS | 941-43-5 |
| Fórmula molecular | C9H16O4 |
| Cantidad | 2.5 g |
| Sinónimo | 2-Methyl-1,3-dioxolane-2-propanoic Acid Ethyl Ester, Ethyl levulinate ethylene ketal, Ethyl 4-Dioxolan Pentanoate, NSC 46288 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H16O4/c1-3-11-8(10)4-5-9(2)12-6-7-13-9/h3-7H2,1-2H3 |
| SMILES | CCOC(=O)CCC1(C)OCCO1 |
| Nombre IUPAC | 3-(2-metil-1,3-dioxolan-2-il)propanoato de etilo |
| Peso molecular (g/mol) | 188.22 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 188.1049 |