Learn More
3-(2-Metoxi-3-piridil)acrilato de etilo, Thermo Scientific™
Código de producto. 11434570
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11434570 1 g 1 g
11444570 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11434570 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H50119.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 912760-91-9
Fórmula molecular C11H13NO3
Peso molecular (g/mol) 207.23
Número MDL MFCD07781176,MFCD07781176
Clave InChI IUQBGDTUXITMKK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ethyl 3-2-methoxypyridin-3-yl prop-2-enoate, ethyl 3-2-methoxy-3-pyridyl acrylate, acmc-20al0i, ethyl 3-2-methoxy pyridin-3-yl acrylate
PubChem CID 53412269
Nombre IUPAC 3-(2-metoxipiridin-3-il)prop-2-enoato de etilo
SMILES CCOC(=O)C=CC1=C(OC)N=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl 3-(2-methoxy-3-pyridyl)acrylate
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 207.23