Learn More
3-(2-Furil)propionato de etilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11473008
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11473008 5 g 5 g
11483008 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11473008 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A18732.06
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 10031-90-0 | C9H12O3 | 168.192 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 10031-90-0
Fórmula molecular C9H12O3
Peso molecular (g/mol) 168.192
Número MDL MFCD00036496
Clave InChI OWIWZQQFSTZZIG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ethyl 3-2-furyl propionate, ethyl 2-furanpropionate, 2-furanpropanoic acid, ethyl ester, ethyl 3-2-furyl propanoate, ethyl furfhydracrylate, ethyl furfurylacetate, ethyl 3-furan-2-yl propanoate, 2-furanpropionic acid, ethyl ester, ethyl 2-furanpropanoate, ethyl furan-2-propionate
PubChem CID 61450
Nombre IUPAC 3-(Furano-2-il)propanoato de etilo
SMILES CCOC(=O)CCC1=CC=CO1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl 3-(2-furyl)propionate
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 168.19
Porcentaje de pureza 98%