Learn More
3-(2-Furil)-1H-pirazol-5-carboxilato de etilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11496430
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11496430 25 g 25 g
11415500 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11496430 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H25791.14
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 33545-44-7 | Molecular Formula: C10H10N2O3 | Molecular Weight: 206.20 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 33545-44-7
Fórmula molecular C10H10N2O3
Peso molecular (g/mol) 206.20
Número MDL MFCD09953454,MFCD06797478
Clave InChI GSVBXAZEQDJUOY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ethyl 5-2-furyl-1h-pyrazole-3-carboxylate, ethyl 5-furan-2-yl-1h-pyrazole-3-carboxylate, ethyl 3-furan-2-yl-1h-pyrazole-5-carboxylate, ethyl 5-fur-2-yl-1h-pyrazole-3-carboxylate, ethyl 5-2-furyl pyrazole-3-carboxylate, ethyl 5-furan-2-yl-2h-pyrazole-3-carboxylate, aronis23991, ethyl 3-2-furyl pyrazole-5-carboxylate, 1h-pyrazole-3-carboxylicacid, 5-2-furanyl-, ethyl ester
PubChem CID 7127811
Nombre IUPAC ethyl 3-(furan-2-yl)-1H-pyrazole-5-carboxylate
SMILES CCOC(=O)C1=CC(=NN1)C1=CC=CO1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl 3-(2-furyl)-1H-pyrazole-5-carboxylate
Punto de fusión 135°C to 137°C
Cantidad 25 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 206.2
Porcentaje de pureza 98%