Learn More
3-(2-Furil)-1H-pirazol-5-carboxilato de etilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11415500
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11415500 5 g 5 g
11496430 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11415500 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H25791.06
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 33545-44-7
Fórmula molecular C10H10N2O3
Peso molecular (g/mol) 206.20
Número MDL MFCD09953454,MFCD06797478
Clave InChI GSVBXAZEQDJUOY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ethyl 5-2-furyl-1h-pyrazole-3-carboxylate, ethyl 5-furan-2-yl-1h-pyrazole-3-carboxylate, ethyl 3-furan-2-yl-1h-pyrazole-5-carboxylate, ethyl 5-fur-2-yl-1h-pyrazole-3-carboxylate, ethyl 5-2-furyl pyrazole-3-carboxylate, ethyl 5-furan-2-yl-2h-pyrazole-3-carboxylate, aronis23991, ethyl 3-2-furyl pyrazole-5-carboxylate, 1h-pyrazole-3-carboxylicacid, 5-2-furanyl-, ethyl ester
PubChem CID 7127811
Nombre IUPAC ethyl 3-(furan-2-yl)-1H-pyrazole-5-carboxylate
SMILES CCOC(=O)C1=CC(=NN1)C1=CC=CO1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl 3-(2-furyl)-1H-pyrazole-5-carboxylate
Punto de fusión 135°C to 137°C
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 206.2
Porcentaje de pureza 98%