Learn More
3-(2-Furil)-1-metil-1H-pirazol-5-carboxilato de etilo, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10143314
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Unit Size:
1 g
Product Code. Cantidad Envase Unit Size
10143314 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10143314 Supplier Thermo Scientific Maybridge Supplier No. CC47023DA
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Specifications
Nombre del producto químico o material Ethyl 3-(2-furyl)-1-methyl-1H-pyrazole-5-carboxylate
CAS 104295-62-7
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Fórmula molecular C11H12N2O3
Número MDL MFCD08271951
Cantidad 1 g
Sinónimo ethyl 3-2-furyl-1-methyl-1h-pyrazole-5-carboxylate, ethyl 5-furan-2-yl-2-methylpyrazole-3-carboxylate, 5-ethoxycarbonyl-3-2-furyl-1-methylpyrazole, 1h-pyrazole-5-carboxylicacid, 3-2-furanyl-1-methyl-, ethyl ester, acmc-1bsv1, ethyl 3-2-furyl-1-methylpyrazole-5-carboxylate, ethyl 3-furan-2-yl-1-methyl-1h-pyrazole-5-carboxylate, 1-methyl-3-2-furyl-1h-pyrazole-5-carboxylic acid ethyl ester, 1h-pyrazole-5-carboxylicacid,3-2-furanyl-1-methyl-,ethyl ester
Clave InChI RMIOHJSPVQALON-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCOC(=O)C1=CC(=NN1C)C2=CC=CO2
Nombre IUPAC 5-(furan-2-il)-2-metilpirazol-3-carboxilato de etilo
Peso molecular (g/mol) 220.228
PubChem CID 7537645
Formula Weight (peso de la fórmula) 220.23
Porcentaje de pureza 97%