Learn More
Etilo 3-(2-bromofenil)propionato, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15430239
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15430239 5 g 5 g
15420239 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15430239 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H63505.06
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 135613-33-1
Fórmula molecular C11H13BrO2
Peso molecular (g/mol) 257.127
Número MDL MFCD07772962
Clave InChI ZKICRDRBPPOQLM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ethyl 3-2-bromophenyl propanoate, 3-2-bromo-phenyl-propionic acid ethyl ester, 3-2-bromophenyl propionic acid ethyl ester, benzenepropanoic acid, 2-bromo-, ethyl ester, ksc497c5h, ethyl3-2-bromophenyl propanoate, ethyl 2-bromo-3-benzenepropanoate, 2-bromo-hydrocinnamic acid ethyl ester, 3-2-bromophenyl propanoic acid ethyl ester
PubChem CID 10611137
Nombre IUPAC etilo 3-(2-bromofenil)propanoato
SMILES CCOC(=O)CCC1=CC=CC=C1Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl 3-(2-bromophenyl)propionate
Color Amarillo
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 257.13
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Líquido