Learn More
[3-(10,11-Dihidro-5H-dibenzo[a,d][7]anulen-5-ilideno)propil]metilcarbamato de etilo, Mikromol™
Descripción
[3-(10,11-Dihidro-5H-dibenzo[a,d][7]anulen-5-ilideno)propil]metilcarbamato de etilo
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Ethyl [3-(10,11-Dihydro-5H-dibenzo[a,d][7]annulen-5-ylidene)propyl]methylcarbamate |
| CAS | 16234-88-1 |
| Nombres de analitos o componentes | Ethyl [3-(10,11-Dihydro-5H-dibenzo[a,d][7]annulen-5-ylidene)propyl]methylcarbamate |
| Condiciones de envío | Bolsa de hielo (-20 °C) |
| Fórmula molecular | C22 H25 N O2 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | Nortriptyline Hydrochloride Imp. G (EP), Nortriptyline Imp. G (EP), Ethyl [3-(10,11-Dihydro-5H-dibenzo[a,d][7]annulen-5-ylidene)propyl]methylcarbamate, Nortriptyline N-Ethyl Carbamate, Nortriptyline Hydrochloride Impurity G, Nortriptyline Impurity G |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C22H25NO2/c1-3-25-22(24)23(2)16-8-13-21-19-11-6-4-9-17(19)14-15-18-10-5-7-12-20(18)21/h4-7,9-13H,3,8,14-16H2,1-2H3 |
| SMILES | CCOC(=O)N(C)CCC=C1c2ccccc2CCc3ccccc13 |
| Nombre IUPAC | N-[3-(5,6-dihidrodibenzo[1,2-a:2',1'-d][7]annulen-11-ilideno)propil]-N-metilcarbamato de etilo |
| Mostrar más |