Learn More
3-(1-Acetil-4-(2-etoxi-2-oxoetil)-1H-pirrol-3-il)propanoato de etilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Ethyl 3-(1-Acetyl-4-(2-ethoxy-2-oxoethyl)-1H-pyrrol-3-yl)propanoate |
| CAS | 63045-84-1 |
| Fórmula molecular | C15H21NO5 |
| Cantidad | 500 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C15H21NO5/c1-4-20-14(18)7-6-12-9-16(11(3)17)10-13(12)8-15(19)21-5-2/h9-10H,4-8H2,1-3H3 |
| SMILES | CCOC(=O)CCc1cn(cc1CC(=O)OCC)C(=O)C |
| Nombre IUPAC | 3-[1-acetil-4-(2-etoxi-2-oxoetil)pirrol-3-il]propanoato de etilo |
| Peso molecular (g/mol) | 295.33 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 295.142 |