Learn More
3-(1,3-Tiazol-2-il)benzoato de etilo, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10377594
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10377594 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
1 options
Código de producto. 10377594 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC36523DA
Solicitar formato a granel o personalizado
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl 3-(1, 3-thiazol-2-yl)benzoate
CAS 886851-29-2
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Fórmula molecular C12H11NO2S
Número MDL MFCD09064945
Cantidad 1 g
Sinónimo ethyl 3-1,3-thiazol-2-yl benzoate, benzoic acid,3-2-thiazolyl-, ethyl ester, ethyl 3-thiazol-2-yl benzoate, benzoic acid,3-2-thiazolyl-,ethyl ester
Clave InChI LHYDRQQHIJUWDE-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCOC(=O)C1=CC=CC(=C1)C2=NC=CS2
Nombre IUPAC 3-(1,3-tiazol-2-il)benzoato de etilo
Peso molecular (g/mol) 233.285
PubChem CID 24229479
Formula Weight (peso de la fórmula) 233.29
Porcentaje de pureza 97%