Learn More
3-(1,3-dioxolano)hexanoato de etilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Ethyl 3-(1,3-Dioxolane)hexanoate |
| CAS | 76924-94-2 |
| Fórmula molecular | C10 H18 O4 |
| Cantidad | 500 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H18O4/c1-3-5-10(13-6-7-14-10)8-9(11)12-4-2/h3-8H2,1-2H3 |
| SMILES | CCCC1(CC(=O)OCC)OCCO1 |
| Nombre IUPAC | 2-(2-propil-1,3-dioxolan-2-il)acetato de etilo |
| Peso molecular (g/mol) | 202.25 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 202.1205 |