Learn More
(2S,4S)-4-metilpipecolato de etilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Ethyl (2S,4S)-4-Methylpipecolate |
| CAS | 78306-52-2 |
| Fórmula molecular | C9H17NO2 |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | (2S,4S)-4-Methyl-2-piperidinecarboxylic Acid Ethyl Ester, (2S-trans)-4-Methyl-2-piperidinecarboxylic Acid Ethyl Ester |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H17NO2/c1-3-12-9(11)8-6-7(2)4-5-10-8/h7-8,10H,3-6H2,1-2H3/t7-,8-/m0/s1 |
| SMILES | CCOC(=O)[C@@H]1C[C@H](CCN1)C |
| Nombre IUPAC | (2S,4S)-4-metilpiperidina-2-carboxilato de etilo |
| Peso molecular (g/mol) | 171.24 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 171.1259 |