Learn More
(2S)-3-(3,4-dihidroxifenil)-2-hidrazino-2-metilpropanoato de etilo (éster etílico de carbidopa), Mikromol™
Descripción
(2S)-3-(3,4-dihidroxifenil)-2-hidrazino-2-metilpropanoato de etilo (éster etílico de carbidopa)
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Ethyl (2S)-3-(3,4-Dihydroxyphenyl)-2-hydrazino-2-methylpropanoate (Carbidopa Ethyl Ester) |
| CAS | 1458640-32-8 |
| Nombres de analitos o componentes | Ethyl (2S)-3-(3,4-Dihydroxyphenyl)-2-hydrazino-2-methylpropanoate (Carbidopa Ethyl Ester) |
| Condiciones de envío | Ice pack (-20°C) |
| Fórmula molecular | C12 H18 N2 O4 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | Carbidopa Imp. F (EP), (alphaS)-alpha-Hydrazinyl-3,4-dihydroxy-alpha-methyl-benzenepropanoic acid ethyl ester, Carbidopa Impurity F |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H18N2O4/c1-3-18-11(17)12(2,14-13)7-8-4-5-9(15)10(16)6-8/h4-6,14-16H,3,7,13H2,1-2H3/t12-/m0/s1 |
| SMILES | CCOC(=O)[C@](C)(Cc1ccc(O)c(O)c1)NN |
| Nombre IUPAC | (2S)-3-(3,4-dihidroxifenil)-2-hidrazinil-2-metilpropanoato de etilo |
| Mostrar más |