Learn More
Clorhidrato de (2S)-2-amino-4-fenilbutanoato de etilo (clorhidrato de éster etílico de L-homofenilalanina), Mikromol™
Descripción
Clorhidrato de (2S)-2-amino-4-fenilbutanoato de etilo (clorhidrato de éster etílico de L-homofenilalanina)
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Ethyl (2S)-2-Amino-4-phenylbutanoate Hydrochloride |
| CAS | 90891-21-7 |
| Nombres de analitos o componentes | Ethyl (2S)-2-Amino-4-phenylbutanoate Hydrochloride |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C12 H17 N O2 . Cl H |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | Benzenebutanoic acid, α-amino-, ethyl ester, hydrochloride (1:1), (αS)-, Benzenebutanoic acid, α-amino-, ethyl ester, hydrochloride, (S)-, Benzenebutanoic acid, α-amino-, ethyl ester, hydrochloride, (αS)- (9CI), Ethyl (S)-2-amino-4-phenylbutanoate hydrochloride, L-Homophenylalanine ethyl ester hydrochloride, Ethyl (2S)-2-Amino-4-phenylbutanoate Hydrochloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H17NO2.ClH/c1-2-15-12(14)11(13)9-8-10-6-4-3-5-7-10;/h3-7,11H,2,8-9,13H2,1H3;1H/t11-;/m0./s1 |
| SMILES | Cl.CCOC(=O)[C@@H](N)CCc1ccccc1 |
| Nombre IUPAC | etil (2S)-2-amino-4-fenilbutanoato; clorhidrato |
| Mostrar más |