Learn More
(2S)-2-[(3S,8aS)-3-metil-1,4-dioxooctahidropirrolo[1,2-a]pirazin-2-il]-4-fenilbutanoato de etilo (enalapril dicetopiperazina), Mikromol™
Descripción
(2S)-2-[(3S,8aS)-3-metil-1,4-dioxooctahidropirrolo[1,2-a]pirazin-2-il]-4-fenilbutanoato de etilo (enalapril dicetopiperazina)
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Enalapril Diketopiperazine |
| CAS | 115729-52-7 |
| Nombres de analitos o componentes | Enalapril Diketopiperazine |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C20 H26 N2 O4 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | Enalapril Maleate Imp. D (EP), Enalapril Imp. D (EP), Ethyl (2S)-2-[(3S,8aS)-3-Methyl-1,4-dioxooctahydropyrrolo[1,2-a]pyrazin-2-yl]-4-phenylbutanoate, Enalapril Diketopiperazine, Enalapril Related Compound D, Enalapril Maleate Impurity D, Enalapril Impurity D |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C20H26N2O4/c1-3-26-20(25)17(12-11-15-8-5-4-6-9-15)22-14(2)18(23)21-13-7-10-16(21)19(22)24/h4-6,8-9,14,16-17H,3,7,10-13H2,1-2H3/t14-,16-,17-/m0/s1 |
| SMILES | CCOC(=O)[C@H](CCc1ccccc1)N2[C@@H](C)C(=O)N3CCC[C@H]3C2=O |
| Nombre IUPAC | (2S)-2-[(3S,8aS)-3-metil-1,4-dioxo-6,7,8,8a-tetrahidro-3H-pirrolo[1,2-a]pirazin-2-il]-4-fenilbutanoato de etilo |
| Mostrar más |