Learn More
(2S)-2-[(3S,11aS)-3-Metil-1,4-dioxo-1,3,4,6,11,11a-hexahidro-2H-pirazino[1,2-b]isoquinolin-2-il]-4-fenilbutanoato de etilo, Mikromol™
Código de producto. 30051243
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30051243 25 mg 25 miligramos
1 options
Código de producto. 30051243 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0628.050025
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
(2S)-2-[(3S,11aS)-3-Metil-1,4-dioxo-1,3,4,6,11,11a-hexahidro-2H-pirazino[1,2-b]isoquinolin-2-il]-4-fenilbutanoato de etilo
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl (2S)-2-[(3S,11aS)-3-Methyl-1,4-dioxo-1,3,4,6,11,11a-hexahydro-2H-pyrazino[1,2-b]isoquinolin-2-yl]-4-phenylbutanoate
CAS 103733-49-9
Nombres de analitos o componentes Ethyl (2S)-2-[(3S,11aS)-3-Methyl-1,4-dioxo-1,3,4,6,11,11a-hexahydro-2H-pyrazino[1,2-b]isoquinolin-2-yl]-4-phenylbutanoate
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C25 H28 N2 O4
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo Quinapril Hydrochloride Imp. D (EP), Quinapril Imp. D (EP), Quinapril USP Related Compound A, Quinapril USP RC A, Ethyl[3S-[2(R*),3a,11a beta]]-1,3,4,6,11,11a-hexahydro-3-methyl-1,4-dioxo-alpha-(2-phenylethyl)-2H-pyrazino[1,2-b]isoquinoline-2-acetate, Ethyl (2S)-2-[(3S,11aS)-3-Methyl-1,4-dioxo-1,3,4,6,11,11a-hexahydro-2H-pyrazino[1,2-b]isoquinolin-2-yl]-4-phenylbutanoate, Quinapril Related Compound A, Quinapril Hydrochloride Impurity D, Quinapril Impurity D
Fórmula InChI InChI=1S/C25H28N2O4/c1-3-31-25(30)21(14-13-18-9-5-4-6-10-18)27-17(2)23(28)26-16-20-12-8-7-11-19(20)15-22(26)24(27)29/h4-12,17,21-22H,3,13-16H2,1-2H3/t17-,21-,22-/m0/s1
SMILES CCOC(=O)[C@H](CCc1ccccc1)N2[C@@H](C)C(=O)N3Cc4ccccc4C[C@H]3C2=O
Nombre IUPAC (2S)-2-[(3S,11aS)-3-metil-1,4-dioxo-3,6,11,11a-tetrahidropirazino[1,2-b]isoquinolin-2-il]-4-fenilbutanoato de etilo
Peso molecular (g/mol) 420.5
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 420,2049 g/mol