Learn More
(2S)-2-[[(3S)-1-(2-etoxi-2-oxoetil)-2-oxo-2,3,4,5-tetrahidro-1H-1-benzazepin-3-il]amino]-4-fenilbutanoato de etilo (éster etílico de benazepril), Mikromol™
Código de producto. 30050576
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30050576 25 mg 25 miligramos
1 options
Código de producto. 30050576 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM1229.020025
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
(2S)-2-[[(3S)-1-(2-etoxi-2-oxoetil)-2-oxo-2,3,4,5-tetrahidro-1H-1-benzazepin-3-il]amino]-4-fenilbutanoato de etilo (éster etílico de benazepril)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Benazepril Ethyl Ester
CAS 103129-58-4
Nombres de analitos o componentes Benazepril Ethyl Ester
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C26 H32 N2 O5
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Benazepril Hydrochloride Imp. G (EP), Benazepril Imp. G (EP), Benazepril USP Related Compound G, Benazepril USP RC G, Ethyl (2S)-2-< (3S)-1-(2-Ethoxy-2-oxoethyl)-2-oxo-2,3,4,5-tetrahydro-1H-1-benzazepin-3-yl]amino]-4-phenylbutanoate, 1H-1-Benzazepine-1-acetic acid, 3-[[1-(ethoxycarbonyl)-3-phenylpropyl]amino]-2,3,4,5-tetrahydro-2-oxo-, ethyl ester, [S-(R*,R*)]- (9CI), Benazepril Ethyl Ester, Benazepril Related Compound G (USP), Benazepril Related Compound G, Benazepril Hydrochloride Impurity G, Benazepril Impurity G
Fórmula InChI InChI=1S/C26H32N2O5/c1-3-32-24(29)18-28-23-13-9-8-12-20(23)15-17-21(25(28)30)27-22(26(31)33-4-2)16-14-19-10-6-5-7-11-19/h5-13,21-22,27H,3-4,14-18H2,1-2H3/t21-,22-/m0/s1
SMILES CCOC(=O)CN1C(=O)[C@H](CCc2ccccc12)N[C@@H](CCc3ccccc3)C(=O)OCC
Nombre IUPAC (2S)-2-[[(3S)-1-(2-etoxi-2-oxoetil)-2-oxo-4,5-dihidro-3H-1-benzazepin-3-il]amino]-4-fenilbutanoato de etilo
Peso molecular (g/mol) 452.54
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 452,2311 g/mol