Learn More
Etilo (2S)-2- 2-(1-Methylethyl)thiazol-4-yl]methyl(methyl)carbamoyl]amino]-4-morpholinobutanoate Oxalate, Mikromol™
Descripción
Oxalato de (2S)-2- 2-(1-metiletil)tiazol-4-il]metil(metil)carbamoil]amino]-4-morfolinobutanoato de etilo
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Ethyl (2S)-2-[([2-(1-Methylethyl)thiazol-4-yl]methyl(methyl)carbamoyl)amino]-4-morpholinobutanoate Oxalate |
| CAS | 1247119-36-3 |
| Nombres de analitos o componentes | Ethyl (2S)-2-[([2-(1-Methylethyl)thiazol-4-yl]methyl(methyl)carbamoyl)amino]-4-morpholinobutanoate Oxalate |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C19 H32 N4 O4 S . C2 H2 O4 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | 4-Morpholinebutanoic acid, α-[[[methyl[[2-(1-methylethyl)-4-thiazolyl]methyl]amino]carbonyl]amino]-, ethyl ester, ethanedioate (1:1), (αS)-, Ethyl (2S)-2-[[[2-(1-Methylethyl)thiazol-4-yl]methyl(methyl)carbamoyl]amino]-4-morpholinobutanoate Oxalate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C19H32N4O4S.C2H2O4/c1-5-27-18(24)16(6-7-23-8-10-26-11-9-23)21-19(25)22(4)12-15-13-28-17(20-15)14(2)3;3-1(4)2(5)6/h13-14,16H,5-12H2,1-4H3,(H,21,25);(H,3,4)(H,5,6)/t16-;/m0./s1 |
| SMILES | CCOC(=O)[C@H](CCN1CCOCC1)NC(=O)N(C)Cc2csc(n2)C(C)C.OC(=O)C(=O)O |
| Nombre IUPAC | (2S)-2-[[metil-[(2-propan-2-il-1,3-tiazol-4-il)metil]carbamoil]amino]-4-morfolin-4-ilbutanoato de etilo; ácido oxálico |
| Mostrar más |