Learn More
Clorhidrato de (2RS)-3-dimetilamino-2-fenilpropanoato de etilo, Mikromol™
Código de producto. 30049834
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30049834 25 mg 25 miligramos
17992606 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30049834 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0134.030025
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-10-2026
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Clorhidrato de (2RS)-3-dimetilamino-2-fenilpropanoato de etilo
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl (2RS)-3-Dimethylamino-2-phenylpropanoate Hydrochloride
CAS 24811-92-5
Nombres de analitos o componentes Ethyl (2RS)-3-Dimethylamino-2-phenylpropanoate Hydrochloride
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C13 H19 N O2 . Cl H
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Tilidine Hydrochloride Hemihydrate Imp. D (EP), Tilidine Imp. D (EP), Ethyl (2RS)-3-Dimethylamino-2-phenylpropanoate Hydrochloride, Tilidine Hydrochloride Hemihydrate Imp. D (EP) as Hydrochloride, Tilidine Hydrochloride Hemihydrate Impurity D as Hydrochloride, Tilidine Impurity D as Hydrochloride
Fórmula InChI InChI=1S/C13H19NO2.ClH/c1-4-16-13(15)12(10-14(2)3)11-8-6-5-7-9-11;/h5-9,12H,4,10H2,1-3H3;1H
SMILES Cl.CCOC(=O)C(CN(C)C)c1ccccc1
Nombre IUPAC clorhidrato de 3-(dimetilamino)-2-fenilpropanoato de etilo
Peso molecular (g/mol) 257.76
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 257,1183 g/mol