Learn More
(2RS)-2-(6-cloro-9H-carbazol-2-il)propanoato de etilo (éster etílico de carprofeno), Mikromol™
Descripción
(2RS)-2-(6-cloro-9H-carbazol-2-il)propanoato de etilo (éster etílico de carprofeno)
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Carprofen Ethyl Ester (Carprofen Impurity) |
| CAS | 52262-89-2 |
| Nombres de analitos o componentes | Carprofen Ethyl Ester (Carprofen Impurity) |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C17 H16 Cl N O2 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | Carprofen Imp. G (EP), Ethyl (2RS)-2-(6-Chloro-9H-carbazol-2-yl)propanoate (Carprofen Ethyl Ester), 6-Chloro-alpha-methyl-9H-carbazole-2-acetic acid ethyl ester, Carprofen Impurity G |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C17H16ClNO2/c1-3-21-17(20)10(2)11-4-6-13-14-9-12(18)5-7-15(14)19-16(13)8-11/h4-10,19H,3H2,1-2H3 |
| SMILES | CCOC(=O)C(C)c1ccc2c(c1)[nH]c3ccc(Cl)cc23 |
| Nombre IUPAC | 2-(6-cloro-9H-carbazol-2-il)propanoato de etilo |
| Mostrar más |