Learn More
Etil (2R,4S)-4-metilpipecolato, >90%, TRC
Código de producto. 30377525
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
25 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30377525 25 mg
30370975 10 mg
30372720 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30377525 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCE92463525MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 79199-61-4
Fórmula molecular C9H17NO2
Peso molecular (g/mol) 171.24
Sinónimo (2R,4S)-4-Methyl-2-piperidinecarboxylic Acid Ethyl Ester, (2R-cis)-4-Methyl-2-piperidinecarboxylic Acid Ethyl Ester
Nombre IUPAC etil (2R,4S)-4-metilpiperidina-2-carboxilato
SMILES CCOC(=O)[C@H]1C[C@H](CCN1)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl (2R,4S)-4-Methylpipecolate
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C9H17NO2/c1-3-12-9(11)8-6-7(2)4-5-10-8/h7-8,10H,3-6H2,1-2H3/t7-,8+/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 171.1259