Learn More
(2E)-2-ciano-3-(3,4-dihidroxi-5-nitrofenil)prop-2-enoato de etilo, Mikromol™
Código de producto. 30049845
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
30049845 25 mg 25 miligramos
1 options
Código de producto. 30049845 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM1221.040025
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
(2E)-2-ciano-3-(3,4-dihidroxi-5-nitrofenil)prop-2-enoato de etilo
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl (2E)-2-Cyano-3-(3,4-dihydroxy-5-nitrophenyl)prop-2-enoate
CAS 1215039-66-9
Nombres de analitos o componentes Ethyl (2E)-2-Cyano-3-(3,4-dihydroxy-5-nitrophenyl)prop-2-enoate
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C12 H10 N2 O6
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo Entacapone Imp. B (EP), Ethyl (2E)-2-Cyano-3-(3,4-dihydroxy-5-nitrophenyl)prop-2-enoate, Entacapone Impurity B
Fórmula InChI InChI=1S/C9H10N4O2S2/c1-6-11-12-9(16-6)13-17(14,15)8-4-2-7(10)3-5-8/h2-5H,10H2,1H3,(H,12,13)
SMILES CCOC(=O)\C(=C\c1cc(O)c(O)c(c1)[N+](=O)[O-])\C#N
Nombre IUPAC (E)-2-ciano-3-(3,4-dihidroxi-5-nitrofenil)prop-2-enoato de etilo
Peso molecular (g/mol) 278.22
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 278.0539 g/mol