Learn More
2-Trifluorometil-4-metilpirimidina-5-carboxilato de etilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15417985
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15417985 1 g 1 g
15427985 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15417985 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H32065.03
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 306960-67-8 | Molecular Formula: C9H9F3N2O2 | Molecular Weight: 234.178 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 306960-67-8
Fórmula molecular C9H9F3N2O2
Peso molecular (g/mol) 234.178
Número MDL MFCD07367386
Clave InChI LYEKBQSEKSEXLT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ethyl 4-methyl-2-trifluoromethyl pyrimidine-5-carboxylate, ethyl 2-trifluoromethyl-4-methyl-5-pyrimidine carboxylate, ethyl 2-trifluoromethyl-4-methylpyrimidine-5-carboxylate, ethyl-2-trifluoromethyl-4-methyl-5-pyrimidine carboxylate, ethyl4-methyl-2-trifluoromethyl pyrimidine-5-carboxylate, 5-pyrimidinecarboxylicacid, 4-methyl-2-trifluoromethyl-, ethyl ester
PubChem CID 10609709
Nombre IUPAC 4-metil-2-(trifluorometil)pirimidina-5-carboxilato de etilo
SMILES CCOC(=O)C1=CN=C(N=C1C)C(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl 2-trifluoromethyl-4-methylpyrimidine-5-carboxylate
Punto de ebullición 54°C (0.5 mmHg)
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 234.18
Porcentaje de pureza 97%