Learn More
Carboxilato de 2-(trifluorometil)-4-metil-5-pirimidina de etilo, Thermo Scientific™
Código de producto. 10595080
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10595080 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
1 options
Código de producto. 10595080 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor MAY00183DA
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl 2-(trifluoromethyl)-4-methyl-5-pyrimidine carboxylate
CAS 306960-67-8
Envase Frasco de vidrio ámbar
Fórmula molecular C9H9F3N2O2
Cantidad 1 g
Sinónimo ethyl 4-methyl-2-trifluoromethyl pyrimidine-5-carboxylate, ethyl 2-trifluoromethyl-4-methyl-5-pyrimidine carboxylate, ethyl 2-trifluoromethyl-4-methylpyrimidine-5-carboxylate, ethyl-2-trifluoromethyl-4-methyl-5-pyrimidine carboxylate, ethyl4-methyl-2-trifluoromethyl pyrimidine-5-carboxylate, 5-pyrimidinecarboxylicacid, 4-methyl-2-trifluoromethyl-, ethyl ester
Clave InChI LYEKBQSEKSEXLT-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCOC(=O)C1=CN=C(N=C1C)C(F)(F)F
Nombre IUPAC 4-metil-2-(trifluorometil)pirimidina-5-carboxilato de etilo
Peso molecular (g/mol) 234.178
PubChem CID 10609709
Formula Weight (peso de la fórmula) 234.18
Porcentaje de pureza 97%