Learn More
2-(trifluoroacetil)propionato de etilo, TRC
Código de producto. 30377049
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30377049 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 30377049 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCE890940100MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl 2-(trifluoroacetyl)propionate
CAS 344-00-3
Fórmula molecular C7 H9 F3 O3
Cantidad 100 mg
Sinónimo Ethyl 2-methyl-4,4,4-trifluoroacetoacetate, Ethyl 4,4,4-trifluoro-2-methyl-3-oxobutanoate, Ethyl 4,4,4-trifluoro-2-methylacetoacetate, Ethyl (±)-2-methyl-4,4,4-trifluoroacetoacetate, Ethyl 2-methyl-4,4,4-trifluoroacetoacetate
Fórmula InChI InChI=1S/C7H9F3O3/c1-3-13-6(12)4(2)5(11)7(8,9)10/h4H,3H2,1-2H3
SMILES CCOC(=O)C(C)C(=O)C(F)(F)F
Nombre IUPAC 4,4,4-trifluoro-2-metil-3-oxobutanoato de etilo
Peso molecular (g/mol) 198.14
Formula Weight (peso de la fórmula) 198.05