Learn More
2-Trans-4-cis-decadienoato de etilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Ethyl 2-Trans-4-cis-decadienoate |
| CAS | 3025-30-7 |
| Fórmula molecular | C12 H20 O2 |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | Ethyl (2E,4Z)-2,4-decadienoate, Ethyl (2E,4Z)-decadienoate, Ethyl (E,Z)-2,4-decadienoate, Ethyl trans-2,cis-4-decadienoate, Pear ester |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H20O2/c1-3-5-6-7-8-9-10-11-12(13)14-4-2/h8-11H,3-7H2,1-2H3/b9-8-,11-10+ |
| SMILES | CCCCC\C=C/C=C/C(=O)OCC |
| Nombre IUPAC | (2E,4Z)-deca-2,4-dienoato de etilo |
| Peso molecular (g/mol) | 196.286 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 196.146 |