Learn More
Etilo de 2-tiouracil-5-carboxilato, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11478906
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11478906 25 g 25 g
11468906 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11478906 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A17046.14
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-01-2027
Añadir a la cesta
CAS: 38026-46-9 | C7H8N2O3S | 200.21 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 38026-46-9
Fórmula molecular C7H8N2O3S
Peso molecular (g/mol) 200.21
Número MDL MFCD00006074
Clave InChI FQFSHLBWRUOCPX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-carbethoxy-2-thiouracil, ethyl 2-thiouracil-5-carboxylate, 2-mercapto-5-carbethoxyuracil, 5-ethoxycarbonyl-2-thiouracil, uracil, 5-carbethoxy-2-thio, ethyl 4-hydroxy-2-mercaptopyrimidine-5-carboxylate, 5-carboethoxy-2-thiouracil, ethyl 4-oxo-2-thioxo-1,2,3,4-tetrahydropyrimidine-5-carboxylate, 5-pyrimidinecarboxylic acid, 1,2,3,4-tetrahydro-4-oxo-2-thio-, ethyl ester, 5-pyrimidinecarboxylic acid, 1,2,3,4-tetrahydro-4-oxo-2-thioxo-, ethyl ester
PubChem CID 735952
Nombre IUPAC ethyl 4-oxo-2-sulfanylidene-1,2,3,4-tetrahydropyrimidine-5-carboxylate
SMILES CCOC(=O)C1=CNC(=S)NC1=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl 2-thiouracil-5-carboxylate
Punto de fusión ∼250°C (decomposition)
Cantidad 25 g
Beilstein 190867
Formula Weight (peso de la fórmula) 200.22
Porcentaje de pureza 99%