Learn More
2-pirimidinacarboxilato de etilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Ethyl 2-pyrimidinecarboxylate |
| CAS | 42839-08-7 |
| Fórmula molecular | C7H8N2O2 |
| Cantidad | 500 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H8N2O2/c1-2-11-7(10)6-8-4-3-5-9-6/h3-5H,2H2,1H3 |
| SMILES | CCOC(=O)c1ncccn1 |
| Peso molecular (g/mol) | 152.15 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 152.0586 |