Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Ethyl 2-pyridylacetate |
| Nombre de nota | 98% |
| CAS | 2739-98-2 |
| Color | Yellow |
| Densidad | 1.084g/mL |
| Espectro infrarrojo | Authentic |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 98% |
| Envase | Glass bottle |
| Fórmula molecular | C9H11NO2 |
| Fórmula lineal | (C5H4N)CH2COOC2H5 |
| Mostrar más |