Learn More
2-Piridinaacetato de etilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11466876
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11466876 5 g 5 g
11476876 25 g 25 g
11486876 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11466876 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B23988.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 2739-98-2 | C9H11NO2 | 165.192 g/mol
Ethyl 2-pyridineacetate is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals agrochemicals and dyestuff fields.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 2-piridinaacetato de etilo es una importante materia prima e intermediario utilizado en síntesis orgánica, productos farmacéuticos y agroquímicos, y colorantes.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Mantener el recipiente herméticamente sellado. Almacénese en un lugar fresco y seco en recipientes herméticos. Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 2739-98-2
Fórmula molecular C9H11NO2
Peso molecular (g/mol) 165.192
Número MDL MFCD00006359
Clave InChI IUDKTVXSXWAKJO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ethyl 2-pyridylacetate, ethyl 2-pyridin-2-yl acetate, ethyl 2-pyridinylacetate, ethyl pyridine-2-acetate, 2-pyridineacetic acid ethyl ester, ethyl 2-pyridineacetate, ethyl 2-2-pyridyl acetate, 2-pyridylacetic acid ethyl ester, ethyl pyridin-2-ylacetate, 2-pyridineacetic acid, ethyl ester
PubChem CID 75960
Nombre IUPAC 2-piridin-2-ilacetato de etilo
SMILES CCOC(=O)CC1=CC=CC=N1
Specifications
Nombre del producto químico o material Ethyl 2-pyridineacetate
Densidad 1.084
Punto de ebullición 69°C to 70°C (0.05 mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Índice de refracción 1.497
Cantidad 5 g
Beilstein 123817
Información de solubilidad Soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 165.19
Porcentaje de pureza 98%