Learn More
2-Oxopirrolidina-3-carboxilato de etilo, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15454298
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15454298 1 g 1 g
15464298 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15454298 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H57906.03
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 36821-26-8 | Molecular Formula: C7H11NO3 | Molecular Weight: 157.169 g/mol
It is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuffs.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Es una importante materia prima y un intermedio utilizado en la síntesis orgánica, los productos farmacéuticos, los agroquímicos y los colorantes.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Sensible a la luz. Temperatura de almacenamiento recomendada: 2-8 °C Manipular y almacenar en gas inerte.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 36821-26-8
Fórmula molecular C7H11NO3
Peso molecular (g/mol) 157.169
Número MDL MFCD06796534
Clave InChI FHHMWJMUMOYGQW-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 12699000
Nombre IUPAC 2-oxopirrolidina-3-carboxilato de etilo
SMILES CCOC(=O)C1CCNC1=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl 2-oxopyrrolidine-3-carboxylate
Punto de fusión 71°C to 75°C
Cantidad 1 g
Sensibilidad Light sensitive
Sinónimo 2-oxo-pyrrolidine-3-carboxylic acid ethyl ester, ethyl 2-oxo-pyrrolidine-3-carboxylate, 3-pyrrolidinecarboxylic acid, 2-oxo-, ethyl ester, 2-oxopyrrolidine-3-carboxylic acid ethyl ester, 3-carboethoxy-pyrrolidinone, ethyl2-oxo-pyrrolidine-3-carboxylate, ethyl 2-oxopyrrolidine-3-carboxylate, n-boc-2-oxo-d-beta-proline ethyl ester, 3-pyrrolidinecarboxylicacid, 2-oxo-, ethyl ester
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 157.17
Porcentaje de pureza 95%