Learn More
2-oxopentanoato de etilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Ethyl 2-Oxopentanoate |
| CAS | 50461-74-0 |
| Fórmula molecular | C7H12O3 |
| Cantidad | 100 g |
| Sinónimo | 2-Oxopentanoic Acid Ethyl Ester, 2-Oxovaleric Acid Ethyl Ester, 2-Oxopentanoic Acid Ethyl Ester |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H12O3/c1-3-5-6(8)7(9)10-4-2/h3-5H2,1-2H3 |
| SMILES | CCCC(=O)C(=O)OCC |
| Nombre IUPAC | 2-oxopentanoato de etilo |
| Peso molecular (g/mol) | 144.17 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 144.0786 |