Learn More
Etilo 2-oxociclopentilacetato, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11985101 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
11985101 5 g Frasco de vidrio 5 g
10275020 1 g Frasco de vidrio 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11985101 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 123040050
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 20826-94-2 | C9H14O3 | 170.21 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 20826-94-2
Fórmula molecular C9H14O3
Peso molecular (g/mol) 170.21
Número MDL MFCD00044715
Clave InChI PJMKFKUFBDXYEC-SSDOTTSWSA-N
Sinónimo ethyl 2-oxocyclopentylacetate, ethyl 2-2-oxocyclopentyl acetate, ethyl 2-oxocyclopentaneacetate, ethyl 2-oxocyclopentyl acetate, 2-oxocyclopentaneacetic acid ethyl ester, cyclopentaneacetic acid, 2-oxo-, ethyl ester, pubchem23864, ksc201q9p, ethyl 2-oxo-cyclopentyl acetate, ehtyl 2-2-oxocyclopentyl acetate
PubChem CID 2723663
Nombre IUPAC etilo 2-(2-oxociclopentil)acetato
SMILES CCOC(=O)C[C@H]1CCCC1=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl 2-oxocyclopentylacetate
Color De incoloro a amarillo
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 94% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Índice de refracción 1.4507 to 1.4527
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 170.21
Porcentaje de pureza 95%
Forma física Líquido