Learn More
2-Oxociclopentilacetato de etilo, 95 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15408148
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15408148 5 g 5 g
15418148 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15408148 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H61589.06
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Aplicaciones
El 2-oxociclopentilacetato de etilo se utiliza como intermedio de síntesis química orgánica.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Incompatible con agentes oxidantes y calor.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 20826-94-2
Fórmula molecular C9H14O3
Peso molecular (g/mol) 170.21
Número MDL MFCD00044715
Clave InChI PJMKFKUFBDXYEC-SSDOTTSWSA-N
Sinónimo ethyl 2-oxocyclopentylacetate, ethyl 2-2-oxocyclopentyl acetate, ethyl 2-oxocyclopentaneacetate, ethyl 2-oxocyclopentyl acetate, 2-oxocyclopentaneacetic acid ethyl ester, cyclopentaneacetic acid, 2-oxo-, ethyl ester, pubchem23864, ksc201q9p, ethyl 2-oxo-cyclopentyl acetate, ehtyl 2-2-oxocyclopentyl acetate
PubChem CID 2723663
Nombre IUPAC etilo 2-(2-oxociclopentil)acetato
SMILES CCOC(=O)C[C@H]1CCCC1=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl 2-oxocyclopentylacetate
Índice de refracción 1.4517
Cantidad 5 g
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 170.21
Porcentaje de pureza 95%
Forma física Sólido