Learn More
2-Oxociclopentanecarboxilato de etilo, 97 +%, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11351617
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11351617 100 g 100 g
11341617 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11351617 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L04528.22
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 611-10-9 | C8H12O3 | 156.181 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 611-10-9
Fórmula molecular C8H12O3
Peso molecular (g/mol) 156.181
Número MDL MFCD00001412
Clave InChI JHZPNBKZPAWCJD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ethyl 2-oxocyclopentanecarboxylate, 2-carbethoxycyclopentanone, ethyl cyclopentanone-2-carboxylate, cyclopentanecarboxylic acid, 2-oxo-, ethyl ester, cyclopentanone-2-carboxylic acid ethyl ester, ethyl2-oxocyclopentanecarboxylate, 2-ethoxycarbonyl cyclopentanone, ethyl 2-cyclopentanonecarboxylate, .alpha.-carboethoxy cyclopentanone, ethyl 2-cyclopentanone-1-carboxylate
PubChem CID 69136
Nombre IUPAC etil 2-oxociclopentano-1-carboxilato
SMILES CCOC(=O)C1CCCC1=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl 2-oxocyclopentanecarboxylate
Densidad 1.079
Punto de ebullición 225°C to 228°C
Temperatura de inflamación 77°C (170°F)
Índice de refracción 1.452
Cantidad 100 g
Beilstein 387787
Formula Weight (peso de la fórmula) 156.18
Porcentaje de pureza ≥97%