Learn More
Etil 2-oxociclopentanocarboxilato, 95+ %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10772115 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10772115 25 g Frasco de vidrio 25 g
10604672 100 g Frasco de vidrio 100 g
10245990 500 g Frasco de vidrio 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10772115 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 173580250
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 611-10-9 | C8H12O3 | 156.18 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 611-10-9
Fórmula molecular C8H12O3
Peso molecular (g/mol) 156.18
Número MDL MFCD00001412
Clave InChI JHZPNBKZPAWCJD-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 69136
Nombre IUPAC etil 2-oxociclopentano-1-carboxilato
SMILES CCOC(=O)C1CCCC1=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl 2-oxocyclopentanecarboxylate
Nombre de nota tech., 90%
Color De incoloro a amarillo
Densidad 1.0500g/mL
Punto de ebullición 224.0°C to 228.0°C
Temperatura de inflamación 77°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 95% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal (O=)C5H7CO2C2H5
Índice de refracción 1.4500 to 1.4540
Cantidad 25 g
Beilstein 10, 597
Gravedad específica 1.05
Sinónimo ethyl 2-oxocyclopentanecarboxylate, 2-carbethoxycyclopentanone, ethyl cyclopentanone-2-carboxylate, cyclopentanecarboxylic acid, 2-oxo-, ethyl ester, cyclopentanone-2-carboxylic acid ethyl ester, ethyl2-oxocyclopentanecarboxylate, 2-ethoxycarbonyl cyclopentanone, ethyl 2-cyclopentanonecarboxylate, .alpha.-carboethoxy cyclopentanone, ethyl 2-cyclopentanone-1-carboxylate
Información de solubilidad Solubility in water: 3-3.5%. Other solubilities: soluble in most organic solvent
Formula Weight (peso de la fórmula) 156.18
Porcentaje de pureza 95+%
Grado Técnico
Forma física Líquido