Learn More
2-oxociclohexanocarboxilato de etilo, TRC
Código de producto. 30384706
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30384706 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 30384706 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCE9455245G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 21-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl 2-Oxocyclohexanecarboxylate
CAS 1655-07-8
Fórmula molecular C9H14O3
Cantidad 5 g
Sinónimo 2-(Ethoxycarbonyl)cyclohexanone, 2-Carbethoxycyclohexanone, 2-Carboethoxycyclohexanone, 2-Oxocyclohexane Carboxylate2-Oxocyclohexanecarboxylic Acid Ethyl Ester, Ethyl 1-Oxo-2-cyclohexanecarboxylate, Ethyl 2-Cyclohexanone-1-carboxylate, Ethyl 2-oxo-1-cyclohexanecarboxylate, Ethyl 2-Oxocyclohexanecarboxylate, Ethyl Cyclohexanone-2-carboxylate, NSC 18744
Fórmula InChI InChI=1S/C9H14O3/c1-2-12-9(11)7-5-3-4-6-8(7)10/h7H,2-6H2,1H3
SMILES CCOC(=O)C1CCCCC1=O
Nombre IUPAC 2-oxociclohexano-1-carboxilato de etilo
Peso molecular (g/mol) 170.21
Formula Weight (peso de la fórmula) 170.0943