Learn More
2-Oxociclohexanocarboxilato de etilo, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15445838
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15445838 100 g 100 g
15435838 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15445838 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H59495.22
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 18-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 1655-07-8 | C9H14O3 | 170.21 g/mol
Ethyl 2-oxocyclohexanecarboxylate is used to produce other chemicals. For example, it can react with 4-methyl-aniline to get 2-oxo-cyclohexanecarboxylic acid p-toluidide. The reaction occurs with reagent DMAP
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 2-oxociclohexanocarboxilato de etilo se utiliza para conseguir otros productos químicos. Por ejemplo, se puede someter a reacción con 4-metil-anilina para obtener p-toluidida de ácido 2-oxo-ciclohexanocarboxílico. Esta reacción se produce al utilizar DMAP como reactivo.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Mantener en un recipiente bien cerrado. Almacenar lejos de agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1655-07-8
Fórmula molecular C9H14O3
Peso molecular (g/mol) 170.21
Número MDL MFCD00001631
Clave InChI FGSGHBPKHFDJOP-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo ethyl 2-oxocyclohexanecarboxylate, ethyl 2-cyclohexanonecarboxylate, 2-carbethoxycyclohexanone, ethyl cyclohexanone-2-carboxylate, cyclohexanecarboxylic acid, 2-oxo-, ethyl ester, 2-ethoxycarbonyl cyclohexanone, 2-cyclohexanonecarboxylic acid ethyl ester, 2-oxocyclohexanecarboxylic acid ethyl ester, ethyl 2-oxo-1-cyclohexanecarboxylate, ethyl 2-oxocylohexanecarboxylate
PubChem CID 95543
Nombre IUPAC 2-oxociclohexano-1-carboxilato de etilo
SMILES CCOC(=O)C1CCCCC1=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl 2-oxocyclohexanecarboxylate
Densidad 1.064
Punto de ebullición 106°C (11 mmHg)
Temperatura de inflamación 96°C (205°F)
Fórmula lineal (O=)C6H9CO2C2H5
Índice de refracción 1.4775
Cantidad 100 g
Beilstein 608356
Información de solubilidad Soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 170.21
Porcentaje de pureza 95%