Learn More
2-Oxociclohexanocarboxilato de etilo, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
Ethyl 2-oxocyclohexanecarboxylate is used to produce other chemicals. For example, it can react with 4-methyl-aniline to get 2-oxo-cyclohexanecarboxylic acid p-toluidide. The reaction occurs with reagent DMAP
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
El 2-oxociclohexanocarboxilato de etilo se utiliza para conseguir otros productos químicos. Por ejemplo, se puede someter a reacción con 4-metil-anilina para obtener p-toluidida de ácido 2-oxo-ciclohexanocarboxílico. Esta reacción se produce al utilizar DMAP como reactivo.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Mantener en un recipiente bien cerrado. Almacenar lejos de agentes oxidantes.
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | Ethyl 2-oxocyclohexanecarboxylate |
| Densidad | 1.064 |
| Punto de ebullición | 106°C (11 mmHg) |
| Temperatura de inflamación | 96°C (205°F) |
| Fórmula lineal | (O=)C6H9CO2C2H5 |
| Índice de refracción | 1.4775 |
| Cantidad | 25 g |
| Beilstein | 608356 |
| Información de solubilidad | Soluble in water. |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 170.21 |
| Show More |