Learn More
Etil 2-Oxo-4-fenilbutirato-d5, TRC
Código de producto. 30377518
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30377518 100 mg
30380118 5 mg
30384428 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30377518 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCE925387100MG
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 1189911-53-2
Fórmula molecular C12 2H5 H9 O3
Peso molecular (g/mol) 211.27
Sinónimo Ethyl 2-oxo-4-(2,3,4,5,6-pentadeuteriophenyl)butanoate, Ethyl 2-Oxo-4-phenylbutanoate-D5 (phenyl-D5), Ethyl 2-Keto-4-phenyl-d5-butanoate, Ethyl 2-Oxo-4-phenylbutyrate-d5, Ethyl 2-Oxo-4-(phenyl-d5)butanoate, 2-Oxo-4-(phenyl-d5)butanoic acid ethyl ester
Nombre IUPAC Etil 2-oxo-4-(2,3,4,5,6-pentadeuteriofenil)butanoato
SMILES [2H]c1c([2H])c([2H])c(CCC(=O)C(=O)OCC)c([2H])c1[2H]
Specifications
Nombre del producto químico o material Ethyl 2-Oxo-4-phenylbutyrate d5
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C12H14O3/c1-2-15-12(14)11(13)9-8-10-6-4-3-5-7-10/h3-7H,2,8-9H2,1H3/i3D,4D,5D,6D,7D
Formula Weight (peso de la fórmula) 211.1257