Learn More
Etil 2-oxo-4-fenilbutirato (>90%), TRC
Código de producto. 30375962
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
10 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30375962 10 g 10 g
30371744 100 g -
30373246 25 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30375962 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCE92538510G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 64920-29-2
Fórmula molecular C12H14O3
Peso molecular (g/mol) 206.24
Sinónimo alpha-Oxo-benzenebutanoic Acid Ethyl Ester-d5, 2-Oxo-4-phenylbutyric Acid Ethyl Ester, 4-Phenyl-2-oxobutyric Acid Ethyl Ester, Ethyl 2-Oxo-4-phenylbutanoate, Ethyl 4-Phenyl-2-oxobutanoate, Ethyl 4-Phenyl-2-oxobutyrate, Ethyl Benzylpyruvate
Nombre IUPAC 2-Oxo-4-fenilbutanoato de etilo
SMILES CCOC(=O)C(=O)CCc1ccccc1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl 2-oxo-4-phenylbutyrate
Cantidad 10 g
Fórmula InChI InChI=1S/C12H14O3/c1-2-15-12(14)11(13)9-8-10-6-4-3-5-7-10/h3-7H,2,8-9H2,1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 206.0943