Learn More
2-Oxo-4-fenilbutirato de etilo, +90 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11420691
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11420691 50 g 50 g
11410691 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11420691 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B20148.18
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 64920-29-2 | C12H14O3 | 206.241 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 64920-29-2
Fórmula molecular C12H14O3
Peso molecular (g/mol) 206.241
Número MDL MFCD00037533
Clave InChI STPXIOGYOLJXMZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ethyl 2-oxo-4-phenylbutyrate, ethyl benzylpyruvate, ethyl-2-oxo-4-phenylbutyrate, unii-5ynu9lpt51, 5ynu9lpt51, 2-oxo-4-phenylbutyric acid ethyl ester, 2-oxo-4-phenyl butyric acid ethyl ester, ethyl 2-oxo-4-phenyl-butanoate, 2-oxo-4-phenylbutanoic acid ethyl ester, ethyl2-oxo-4-phenylbutyrate
PubChem CID 562087
Nombre IUPAC 2-Oxo-4-fenilbutanoato de etilo
SMILES CCOC(=O)C(=O)CCC1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl 2-oxo-4-phenylbutyrate
Densidad 1.09
Punto de ebullición 131°C to 133°C (2 mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Índice de refracción 1.502
Cantidad 50 g
Beilstein 2725083
Formula Weight (peso de la fórmula) 206.24
Porcentaje de pureza ≥90%