Learn More
2-oxo-2-(2-oxotetrahidrofuran-3-il)acetato de etilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Ethyl 2-Oxo-2-(2-oxotetrahydrofuran-3-yl)acetate |
| CAS | 42564-36-3 |
| Fórmula molecular | C8H10O5 |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | Tetrahydro-alpha,2-dioxo-3-furanacetic Acid Ethyl Ester, (2-Hydroxyethyl)oxalacetic Acid gamma-Lactone Ethyl Ester |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H10O5/c1-2-12-8(11)6(9)5-3-4-13-7(5)10/h5H,2-4H2,1H3 |
| SMILES | CCOC(=O)C(=O)C1CCOC1=O |
| Nombre IUPAC | 2-oxo-2-(2-oxooxolan-3-il)acetato de etilo |
| Peso molecular (g/mol) | 186.16 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 186.0528 |